Learn More
Cytiva Pantallas de fósforo para almacenamiento de BAS
Utilice las pantallas de fósforo para capturar imágenes latentes producidas por radiación ionizante. Las pantallas de fósforo de almacenamiento Cytiva™ BAS emiten luz por estimulación inducida por láser en proporción a la cantidad de radioactividad de la muestra.
858.00€ - 4735.00€
Especificaciones
Cantidad 1Each
Ver más especificaciones
Productos 9
Código de producto Marca Línea de productos Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Línea de productos Precio Cantidad y disponibilidad  
11360312
Ver documentos
Cytiva
28-9564-75
BAS-IP MS 2025 E
1496.00€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
11350312
Ver documentos
Cytiva
28-9564-74
BAS-IP MS 2040 E
2384.00€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
11370312
Ver documentos
Cytiva
28-9564-76
BAS-IP MS 3543 E
4735.00€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
11310322
Ver documentos
Cytiva
28-9564-80
BAS-IP SR 0813 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11300322
Ver documentos
Cytiva
28-9564-79
BAS-IP SR Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11380312
Ver documentos
Cytiva
28-9564-77
SR 2040
3003.00€
cada uno
11320322
Ver documentos
Cytiva
28-9564-81
BAS-IP TR 2040 E
1607.00€
cada uno
10232628
Ver documentos
Cytiva
28-9564-82
TR 20205 E
1066.00€
cada uno
11390312
Ver documentos
Cytiva
28-9564-78
SR 2025
1940.00€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las pantallas de fósforo de almacenamiento capturan imágenes latentes producidas por la radiación ionizante (rayos X, emisiones beta y gamma de isótopos como 14C, 3H, 125I, 131I, 32P, 33P, 35S, etc.). Tras el estímulo inducido por láser, la luz se emite desde la pantalla de fósforo de almacenamiento en proporción a la cantidad de radioactividad de la muestra. La imagen digital resultante permite la cuantificación de sutiles diferencias de intensidad de señal en un amplio intervalo dinámico utilizando sistemas de imágenes de fósforo de almacenamiento como Typhoon, Storm y PhosphorImager. Por lo general, se requiere un tiempo de exposición entre un 50 % y un 90 % inferior, en comparación con una exposición equivalente a una película convencional. Las imágenes de calidad de publicación se obtienen a menudo en una sola exposición. Las pantallas de almacenamiento de fósforo son reutilizables y no se degradan por la exposición repetida a los niveles de radioactividad del laboratorio. Para volver a utilizarlo, simplemente exponga una pantalla a la luz extrabrillante de la caja de luz ImageEraser. Las pantallas de uso general (GP) y estándar multiuso (MS) son fiables para una amplia variedad de aplicaciones y se pueden utilizar con 32P, 125I, 35S, 33P y 14C. El duradero recubrimiento de acetato de celulosa y la formulación de la capa de fósforo hacen que las pantallas GP y MS sean adecuadas para la detección y cuantificación de 32P y 125I. Son las pantallas de elección para geles y western blot 32P Northerns y Southerns y 125l.
  • Requiere aproximadamente una décima parte del tiempo de exposición de la película de autorradiografía tradicional.
  • De diez a cien veces más sensible que la película, según el isótopo y el tipo de muestra.
  • El amplio intervalo dinámico lineal (cinco órdenes de magnitud) permite la cuantificación y visualización de señales débiles y fuertes en una sola exposición.
  • Las pantallas reutilizables no requieren productos químicos, cuarto oscuro u otro tratamiento especial para su uso.
  • Cada paso se puede realizar en el laboratorio en condiciones de iluminación normales y a temperatura ambiente.
  • Los resultados se digitalizan mediante un sistema de imágenes de fósforo de almacenamiento (por ejemplo, Typhoon, Storm o PhosphorImager) y se cuantifican mediante el software ImageQuant.
Especificaciones
Especificaciones
1Each