Learn More
Corning™ Pinza de cabezal de base
GREENER_CHOICE
Para su uso con: Varilla de sujeción
Marca:  Corning™ 440140
Código de producto. 10561758
  • 59.51€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 27-11-2025
Descripción
Corning ofrece varillas de soporte de 2 diámetros. Está diseñada para usarse con la pinza de soporte de la sonda de temperatura Corning (n.º de cat. 440141).
Nota: La nuez de sujeción se fija a la varilla de soporte; la varilla de sujeción se conecta a la nuez de sujeción. El controlador de temperatura se desliza en la varilla de sujeción.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Varilla de sujeción
Pinzas