Learn More
Aceite base 75, SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 gal.
Tamaño de la unidad:
3.80 litro
500 ml
Descripción
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
- Blanco de aceite base 75
- Volumen de 500 ml
- Aceite base certificado
- Patrón de aceite organometálico
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Base Oil 75 Blank |
Envase | Frasco de LDPE lixiviación triple |
Certificado de análisis | With Certificate of Analysis |
Concentration or Composition Notes | Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. |
Para utilizar con (equipo) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos |
Tipo | Certified Reference Material |
Solvent or Matrix | Base Oil 75 |
Industry Type | Petrochemical Testing |
Cantidad | 500 mL |
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio
Título del producto
Aceite base 75, SPEX CertiPrep™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido