Learn More
BINDER™ Base
Bastidores inferiores - el bastidor inferior equipado con ruedas sirve para colocar y nivelar de forma segura una incubadora de CO2 de BINDER
Marca:  BINDER™ 9051-0028
462.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15672206
  • 510.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 17-07-2025
Descripción
  • Melamine-coated MDF panel, glued all around
  • Aluminum plate for holding unit feet
  • Height-adjustable heavy-duty lifting rollers
Especificaciones
Especificaciones
Base: la base equipada con ruedas se utiliza para la colocación y nivelación seguras de un incubador de CO2 BINDER
Acero
Ruedas
Cámaras BINDER CB-S 170, CB 170, CBF 170
Accesorio, base
Certificados
Ver productos accesorios