Learn More
Brannan™ Termómetros de refrigerador para muestreo por lotes
Confirma las condiciones típicas a las que se someten los lotes en proceso o almacenamiento. Los termómetros para muestreo por lotes Brannan™ ayudan a suavizar las fluctuaciones de temperatura causadas por termostatos o la apertura de armarios.
26.40€ - 29.80€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Certificado UKAS |
---|---|
Longitud (métrico) | 145 mm |
Relleno del termómetro | Alcohol azul |
Tipo de producto | Termómetro de muestreo por lotes |
Exactitud | ± 0.7°C |
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura (métrico) | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura (métrico) | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12369359
|
Brannan™
22/100/2 |
De -5 °C a +20 °C | Refrigeración para bancos de sangre |
26.40€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
13029202
|
Brannan™
22/101/2 |
De -30 °C a +0 °C | Congeladores |
29.80€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
El termómetro de escala corta montado en un frasco sellado confirma las condiciones normales a las que se someten a los lotes en proceso o almacenamiento.- Ayuda a suavizar las fluctuaciones de temperatura causadas por termostatos o la apertura de cabinas.
- Trazable según las normas reconocidas con números de serie individuales y declaración de exactitud.
- Relleno de alcohol azul de baja toxicidad.
- Marcas permanentes.
- Fijación magnética o independiente.
Especificaciones
Certificado UKAS | |
Alcohol azul | |
± 0.7°C |
145 mm | |
Termómetro de muestreo por lotes |