Learn More
Julabo™ Bath Adapters
Marca:  Julabo™ 8890044
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11974708
  • 178.00€ / paquete de 2
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Especificaciones
Refrigerador de recirculación FL11006, FL20006, FL2506, FL4006, FL7006
Adaptador
De G1 x 6,35 mm (1/4 pulg) hembra a conector dentado de 12,7 mm (1/2 pulg) de DI