Learn More
Fisherbrand™ Bath Stabilizer
Prepare a new bath if the blue color of the water decreases when using Fisherbrand™ Bath Stabilizer. Add this to the bath to prevent growth of bacteria, fungi and algae in warm water baths and thermostats.
Marca:  Fisherbrand™ 9664840
Encompass_Preferred
Código de producto. 15768747
  • 20.80€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Decrease of blue coloring indicates the need of a new preparation of bath
  • Biodegradable
  • Non-toxic
  • Bactericide
  • Fungicide.
Especificaciones
Especificaciones
Prevents the growth of bacteria, fungi and algae in warm water baths and thermostats
100 mL
Bath Accessory
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.