Learn More
Asecos™ Cabina de almacenamiento BATTERY STORE PRO ION-CLASSIC-90
Almacenamiento activo seguro de baterías de iones de litio con sistema integrado de advertencia / extinción de incendios de 3 etapas
en la oferta
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad CE
Color Gris antracita (RAL 7016)/azul genciana (RAL 5010), Azul genciana
Dimensiones (Pr x An x Al) 615 × 1193 × 2224 mm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 522 × 1050 × 1647 mm
Material Acero laminado
Ver más especificaciones
Alertas:
For indoor use only
Productos 4
Código de producto Marca N.º de estantes Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca N.º de estantes Precio Cantidad y disponibilidad  
16329426
Ver documentos
Asecos™
3805504737258
3 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16339426
Ver documentos
Asecos™
3805504737264
4 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16368225
Ver documentos
Asecos™
38055-047-37265
5 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16349426
View Documents
Asecos™
3805504737266
6 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Description
Description
Almacenamiento pasivo seguro de baterías de iones de litio con sistema integrado de advertencia de 3 etapas y supresión de incendios
Funcionamiento / construcción
  • Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior con recubrimiento de melamina, de alta calidad y resistente a arañazos, puertas con 3 bisagras, mecanismo de cierre completo y elementos de seguridad fuera de la zona de almacenamiento para evitar la corrosión
  • Ningún uso no autorizado: Puertas con cerradura de cilindro de perfil con indicador del estado de cierre rojo/verde (adaptable a llave maestra)
  • Transporte sencillo: Zócalo de transporte integrado, panel de zócalo opcional
  • Fácil instalación: Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo
  • Ventilación: Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada. Indicador del flujo de aire de la ventilación
  • Almacenamiento y carga seguros: sistema instalado de advertencia de 3 etapas y supresión de incendios que incluye detector de humos, sensor de temperatura, alarmas visual y acústica y unidad de supresión de incendios; se activa automáticamente en caso de incendio; enchufe listo para la conexión a la red eléctrica.
Certificados
  • 90 minutos de resistencia al fuego
  • comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
  • conformidad CE
Specifications
Specifications
90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad CE
615 × 1193 × 2224 mm
Acero laminado
Puertas de 2 hojas
Sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo)
2
Con textura revestida en polvo
Gris antracita (RAL 7016)/azul genciana (RAL 5010), Azul genciana
522 × 1050 × 1647 mm
Armarios de almacenamiento
Almacenamiento pasivo seguro de baterías de iones de litio
IO90.195.120.K2.WDC
Rejilla
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.