Learn More
BD Accesorios para sistemas de identificación BBL™ Crystal™
Marca: BD 245015
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Software BBL Crystal MIND
- Interpreta los resultados de las pruebas y proporciona la identificación de la muestra
- Los requisitos mínimos de software son un equipo compatible con MS-DOS™ 5.0 o superior; microprocesador Intel™ 486 con al menos 16 MB RAM El software es compatible con Microsoft™ Windows™ (3.11, 95, 98, 2000, XP) El ordenador debe tener al menos Microsoft ODBC versión 2.00 y una unidad de disquete de 3,5 pulgadas
- Para facilitar la visualización y el registro de las reacciones cromogénicas y fluorogénicas
- Conjunto de dos patrones de calibración para el nefelómetro CrystalSpec, un patrón de calibración en blanco y un patrón de calibración
†Se requiere envío directo. Todos los envíos FOB desde Cockeysville, MD. Los gastos de transporte se abonarán de forma prepagada y se facturarán como un artículo separado en la factura.
Especificaciones
Estándar de calibración | |
Nefelómetro CrystalSpec™ | |
Juego de dos soluciones de calibración, una referencia de calibración y una solución de calibración | |
Unidad |