Learn More
BD Inhibidor de caspasa-8 Ac-IETD-CHO
Para estudiar la actividad de la caspasa-8 en lisados de células apoptóticas
Marca:  BD 556554
Código de producto. 15888728
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Los miembros de la familia de las caspasas desempeñan un papel clave en la inflamación y la apoptosis de los mamíferos. La caspasa-8 (FLICE/MACH-1) es una proteína citosólica de 55 kDa con homología a la molécula de transducción de señales asociada a CD95/Fas, FADD, además de su homología con otras caspasas. La caspasa-8 se activa temprano en la apoptosis y está implicada en la proteólisis y activación de la pro-caspasa-3.
  • Inhibidor tetrapéptido sintético para caspasa-8
  • Contiene la secuencia de aminoácidos que es el objetivo de la proteólisis mediada por caspasa-8.
  • Se utiliza como un control negativo (bloqueo)
  • Puede usarse en ensayos de proteasa
  • Formato: Purificado
Cuantificación de fluorescencia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Cuantificación de fluorescencia
-20 °C
55
Purificado
Liofilizado en dimetilsulfóxido
1 mg
Ac-IETD-CHO
Certificados
Promociones
Promociones
Para uso exclusivo en investigación