Learn More
BD Tinción de naranja de acridina
Click to view available options
Cantidad:
250mL
Tamaño de la unidad:
250 ML
Descripción
- Especialmente beneficiosa en la detección de muestras normalmente estériles donde puede que haya pocos organismos presentes
- Las bacterias se tiñen de naranja brillante; las células humanas, los residuos de tejidos y el material proteináceo se tiñen de verde pálido a amarillo.
Especificaciones
Especificaciones
Tipo | Tinción de naranja de acridina |
Cantidad | 250mL |
Certificaciones/conformidad | CE |
Para utilizar con (aplicación) | Recomendado para su uso en la detección microscópica fluorescente de microorganismos en frotis directos preparados a partir de materiales clínicos y no clínicos |
Tipo de tinción | Naranja de acridina |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P405-Guardar bajo llave.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
- MIXTURE LIST-Contém: hydrochloric acid