Learn More
BD Diluyente de anticuerpos
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Solución tampón premezclada, lista para usar, a base de fosfato sódico, útil para la dilución de anticuerpos primarios y/o secundarios para su uso en aplicaciones inmunohistoquímicas
- Tampón de almacenamiento: Solución acuosa tamponada que contiene BSA, suero de cabra y ≤ 0,09 % de azida sódica
Inmunohistoquímica
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Diluyente de anticuerpos |
Cantidad | 125 mL |
Para utilizar con (aplicación) | Inmunohistoquímica (IHC), Tinción de antígenos intracelulares |
Formulario | IHCH |
Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
Para uso exclusivo en investigación