Learn More
BD Sistemas de identificación BBL™ Crystal™
Los sistemas de identificación microbiana miniaturizados utilizan sustratos convencionales, fluorogénicos y cromogénicos modificados
308.00€ - 384.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
---|---|
Formulario | Sólido |
Incluye | Tapas, bases, líquido inóculo y bandejas de incubación suficientes para 20 determinaciones |
Cantidad | 20/pack |
Includes: Lids, bases, inoculum fluid and incubation trays sufficient for 20 determinations
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11708912
|
BD
245000 |
Kit entérico/no fermentador | Identificación de Enterobacteriaceae gramnegativos aerobios clínicamente significativos aislados y bacilos gramnegativos no fermentadores de glucosa aislados de origen humano | N/A | |||||
11788922
|
BD
245130 |
Kit de identificación de Neisseria/Haemophilus | Identificación de patógenos bacterianos gramnegativos y grampositivos aerobios y anaerobios clínicamente significativos aislados de muestras humanas. | N/A | |||||
11718912
|
BD
245010 |
Kit de identificación de anaerobios | Identificación de patógenos bacterianos gramnegativos y grampositivos aerobios y anaerobios clínicamente significativos aislados de muestras humanas. | N/A | |||||
Descripción
Diseñados para la identificación de patógenos bacterianos gramnegativos y grampositivos aerobios y anaerobios clínicamente significativos aislados de muestras humanas. Durante la incubación, las 10 bandejas apilables del dispositivo ahorran espacio y evitan el desorden en la incubadora. Tras la incubación, distintas reacciones cromogénicas y fluorogénicas generan un número de perfil que se introduce directamente en el software BBL Crystal MIND instalado en un ordenador de laboratorio.
- La pantalla identifica el organismo, informa sobre la epidemiología y proporciona más información pertinente
- Los sistemas fáciles de usar no requieren pipeteo ni adición de reactivos
- Las colonias de cultivo están suspendidas caldo Crystal. A continuación, la suspensión de inóculo se vierte directamente en el dispositivo Crystal
- Los pocillos se llenan automáticamente al balancear la base
- La tapa está encajada en el dispositivo para una manipulación más segura y sencilla
- El kit entérico/no fermentador (E/NF) durante la noche identifica Enterobacteriaceae aislados gramnegativos aerobios clínicamente significativos, así como bacilos gramnegativos no fermentadores de glucosa frecuentemente aislados de origen humano
- El kit de identificación de anaerobios (ANR) es un análisis de cuatro horas que identifica anaerobios clínicamente significativos. Se incluyen bases de datos separadas para el agar de sangre Schaedler, los agares sangre Anaerobe CDC para mejorar la especificidad y aumentar la flexibilidad
- El kit de identificación de Neisseria/Haemophilus (N/H) identifica Neisseria, Haemophilus, Moraxella, Gardnerella vaginalis y otras bacterias exigentes en un análisis de cuatro horas
- El kit grampositivo (GP) identifica 121 bacterias grampositivas aisladas de muestras clínicas incluyendo cocos y bacilos en un análisis durante la noche
- El kit grampositivo rápido (RGP) identifica bacterias grampositivas aisladas de muestras clínicas incluyendo cocos y bacilos en un análisis de cuatro horas
Especificaciones
De 2 °C a 8 °C | |
Sólido | |
Tapas, bases, líquido inóculo y bandejas de incubación suficientes para 20 determinaciones | |
20/pack |