Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados BBL™: Agar PPLO (agar de micoplasma)
Se utiliza con suplemento de micoplasma o suplemento de micoplasma S para el aislamiento y cultivo de micoplasma
Marca: BD 241210
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
<30 °C | |
agar PPLO | |
Infusión de corazón de ternera de 50 g 6 g/l, peptona 10 g/l, cloruro de sodio 5 g/l, agar 14 g/l | |
Frasco |
Deshidratado | |
Agar PPLO (agar de micoplasma) | |
Se utiliza con suplemento de micoplasma o suplemento de micoplasma S para el aislamiento y cultivo de micoplasma | |
500 g |