Learn More
BD Verde brillante BK K BBL™/Difco™
Para la tinción de micobacterias por los procedimientos acidorresistentes de Kinyoun (frío) y Ziehl-Neelsen (caliente)
Marca: BD 212523
Descripción
Tiñe frotis preparados a partir de muestras y cultivos sospechosos de contener micobacterias para el diagnóstico provisional precoz de infecciones micobacterianas y la caracterización de colonias aisladas de bacterias.
Especificaciones
Verde brillante BK K | |
Para la tinción de micobacterias por los procedimientos acidorresistentes de Kinyoun (frío) y Ziehl-Neelsen (caliente) | |
Frasco |
4 × 250 ml | |
De 15° a 30 °C | |
Verde brillante K |
Para uso diagnóstico in vitro.