Learn More
BD Tubo indicador de crecimiento de micobacterias BBL™ MGIT™: Reactivos
Ofrece un tiempo de detección superior en un formato de prueba fluorescente fácil de usar
Marca:  BD 245116
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17281352
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Crea un ambiente adecuado para un rápido crecimiento micobacteriano
  • Recomendado para el análisis de esputo, muestras de heces, fluidos corporales y tejido
  • El tubo utiliza tecnología fluorométrica para facilitar la lectura de resultados
  • En condiciones de luz UV, una prueba positiva emite un resplandor fluorescente anaranjado intenso en la base del tubo y en el menisco; una prueba negativa muestra poco o ningún resplandor
  • Las micobacterias se pueden retirar del tubo para realizar más pruebas
  • Para su uso, complemente el tubo con la mezcla antibiótica MGIT PANTA™ y el enriquecimiento con MGIT OADC, inocule con la muestra preparada e incube
  • Los tubos se ajustan a los procedimientos estándar de descontaminación y eliminación de residuos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
CE
De 2 a 25 °C
Para la detección y la recuperación de micobacterias, prueba de esputo, muestra de heces, fluidos corporales y tejidos
6 viales
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
BD Tubo indicador de crecimiento de micobacterias BBL™ MGIT™: Reactivos > Enriquecimiento OADC