Learn More
BD Discos para el análisis de sensibilidad BBL™ Sensi-Disc™: Sulfametoxazol con trimetoprima
Discos de papel absorbente de alta calidad impregnados de forma precisa con cantidades determinadas de antibióticos u otros agentes quimioterapéuticos
52.30€
Especificaciones
Agentes antimicrobianos | Sulfametoxazol, trimetoprima |
---|---|
Tipo de empaquetado | Disco |
Código de producto | Marca | Concentración | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Concentración | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11757594
|
BD
231539 |
23,75 μg/1,25 μg |
10/paq. |
52.30€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Están claramente marcados en ambos lados con letras y números que designan el agente y la concentración
Especificaciones
Sulfametoxazol, trimetoprima | |
Disco |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 1095 días