Learn More
BD Caspase-3 Enzyme Set
Gene that is required for normal apoptosis during development
Marca:  BD 556473
Codice prodotto. 15898708
Articolo fuori commercio e non più disponibile. Visualizzare il prodotto per possibili alternative o chiedere assistenza alla nostra divisione di supporto tecnoco telefonando al n. 056 618 41 11.
Visualizzare prodotti alternativi »
Includes: Recombinant Human Active Caspase-3: 5μg, Ac-DEVD-AFC, Caspase-3 Fluorogenic Substrate: 1.0mg, Ac-DEVD-CHO, Caspase-3 Inhibitor: 1.0mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Caspases are cysteine proteases that play central role in apoptosis. The caspase family was discovered by searching human cDNA libraries for sequences homologous to ced-3, a C. The rate of caspase-3 enzymatic hydrolysis can be measured by release of AFC, from Ac-DEVD-AFC caspase substrate, through emission at 480-520nm (peak at 505nm) upon excitation at 400nm using UV spectrofluorometry
  • Consisting of 12kDa and 17kDa subunit derived from 32kDa pro-enzyme (pro- caspase-3)
  • Cleaves PARP, an enzyme that is involved in DNA repair and genomic maintenance
  • The cleavage site in PARP is C-terminal to Asp-216
  • Cleaves the tetrapeptide between D and AFC, thus releasing the fluorogenic AFC
  • Expressed in E.coli and purified
Enzyme assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Enzyme Assay
20 Tests
Human
Caspase-3 Enzyme Set
-80°C
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
Research use only