Learn More
BD Antisueros Shigella Poly Difco™
Se utiliza en la identificación serológica de Shigella
Marca: BD 228381
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Disponible en viales envasados de 3,0 ml
Especificaciones
De 2 °C a 8 °C | |
Antisuero Alkalescens Dispar poly | |
3 mL |
Líquido | |
Se utiliza para la identificación serológica de Shigella |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Vial Alkalescens-Dispar Antiserum Poly
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Sodium Azide