Learn More
BD Ago per prelievi ematici Eclipse
Provides fast, easy needle-tip protection. BD Vacutainer™ Eclipse™ Blood Collection Needle is a multi-sample blood collection needle with an integrated safety shield that offers a simple, effective way to collect blood while reducing the possibility of needle stick injuries.
Marca:  BD 368650
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 12698805
  • 56.40CHF / pezzi 100
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-07-2025
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The BD Vacutainer™ Eclipse™ Blood Collection Needle features a safety shield that allows for one-handed activation to cover the needle immediately upon withdrawal from the vein and confirms proper activation with an audible click. Some options include a pre-attached tube holder that is ready to use right out of the package, with no assembly required. The integrated safety shield and holder maximize OSHA compliance by protecting clinicians from potential front and back-end needlestick injuries.
  • Integrated, single-use blood collection needle with Luer adapter
  • Intuitive and easy to use, so there is minimal change to your technique
  • Needle bevel up orientation toward the safety shield provides easy identification of bevel position
  • Safety shield is an integral part of the needle; it eliminates the need for secondary safety accessory device
  • Immediate one-handed safety feature activation reduces exposure time and doesn't require a hard surface for activation
  • Unique, double-locking system features an audible 'click' to ensure that the needle is shielded properly
  • Safety shield design allows hands to remain behind the needle at all times
  • Designed to help your institution comply with OSHA SHIB 10-15-03 (Disposal of Contaminated Needles and Blood Tube Holders Used for Phlebotomy)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Ago per prelievi ematici Eclipse™
Azionamento con una sola mano
Verde
Strumento efficace per i prelievi ematici, riduce la possibilità di lesioni da ago
Portaprovetta premontato, protezione di sicurezza incorporata, adattatore Luer
1.25 in.
Punta smussata
Sterile
OSHA SHIB 10-15-03
21 G
3.17 cm
Sottile
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato