Learn More
BD Kit de flujo de BrdU FITC
3100.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
---|---|
Tipo de producto | Kit de flujo de BrdU FITC |
Estado normativo | RUO |
Includes: One 65μL vial fluorochrome-conjugated Anti-BrdU antibody, one 25mL bottle BD Cytofix/Cytoperm™ buffer, two 25mL bottles BD perm/wash™ buffer (10X), one 10mL bottle BD Cytoperm™, DNase; BrdU; 7-AAD; Kit Manual
Código de producto | Marca | Nº de pruebas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Nº de pruebas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15819098
|
BD
557891 |
200 | N/A | ||||||
Descripción
Especificaciones
de 4 °C | |
Kit de flujo de BrdU FITC | |
RUO |