Learn More
BD Sistemas GasPak™ 100
Modelos ventilados y no ventilados
Marca:  BD 260626
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10226925
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Includes:
Diámetro externo de 5 Tarro de policarbonato de 13 cm de D.E. y 23 cm de altura; tapa con junta tórica (con o sin ventilación, según el modelo); conjunto de abrazadera/tornillo de apriete manual; cámara de reacción del catalizador; dos cargas del catalizador; gradilla para placas Petri en acero inoxidable esterilizable en autoclave con pinzas; soporte para tubos de cultivo El modelo con ventilación también se suministra con una manguera de goma y una abrazadera para tubos.
Requires :
El modelo sin ventilación (y el modelo con ventilación, si no se utiliza un sistema de tanque) requiere un sobre desechable para el generador de gas.
Descripción
Descripción
  • Proporcionan todos los componentes necesarios para producir atmósferas anaeróbicas, microaerófilas o aeróbicas enriquecidas con CO2
  • Tiene capacidad para 12 placas Petri de 100 x 15 mm o 13 tubos de cultivo
  • Hay disponibles modelos con y sin ventilación para satisfacer una amplia variedad de necesidades
  • Modelo sin ventilación para procedimientos anaerobios
  • Modelo con ventilación para sistemas de evacuación/sustitución que utilizan gases de depósitos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Sistema 100
Placas de Petri de 100 x 15 mm (12) o tubos de cultivo (13)
GasPak™
Generación de entornos de anaerobios, microaerófilos (reducción de oxígeno) o enriquecidos con CO2
Conjunto de abrazadera/tornillo de apriete manual, cámara del catalizador, 2 cargas del catalizador, soporte para placas Petri, soporte para tubos de cultivo, manguera de goma