Learn More
BD Solución de tinción de yoduro de propidio
Click to view available options
Cantidad:
2mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Detectado en el intervalo naranja del espectro utilizando un filtro de paso de banda de 562 a 588 nm
- Se utiliza para evaluar la integridad de la membrana plasmática (MP) en ensayos de apoptosis de anexina V.
Citometría de flujo
Especificaciones
Especificaciones
Tipo | Solución de tinción de yoduro de propidio Pharmingen |
Cantidad | 2mL |