Learn More
BD Partículas fluorescentes Sphero™
Para calibración y alineación de citometría de flujo
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | RUO |
---|---|
Color | Transparente |
Concentración | 1 % |
Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
Para utilizar con (aplicación) | Calibración y alineación de citometría de flujo |
Descripción
Las micropartículas de poliestireno contienen colorantes fluorescentes insolubles en agua que son muy estables, lo que permite esterilizarlas lavándolas con alcohol al 70 %.
Especificaciones
RUO | |
1 % | |
Calibración y alineación de citometría de flujo | |
Líquido | |
Poliestireno |
Transparente | |
de 4 °C | |
Partículas fluorescentes UV (alta intensidad) | |
Colorantes fluorescentes insolubles en agua | |
2 ml |