Learn More
Scientific Industries Bead Genie
Bead Genie es un batidor de gránulos ideal para aplicaciones de lisado, extracción u homogeneización, ya que utiliza un agresivo movimiento de mezcla vertical. No se necesitan accesorios adicionales para su uso.
Marca:  Scientific Industries SI-B101
2235.34 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17241752
  • 2300.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 15-09-2025
Descripción
  • El batidor de gránulos utiliza un agresivo movimiento de mezcla vertical ideal para aplicaciones de lisado, extracción u homogeneización
  • Los gránulos también están disponibles, pero se venden por separado
Especificaciones
Especificaciones
Bead Genie
230 V
6,5 pulg
13 pulg
6,5 pulg
4,8 pulg
Fundición de cinc
Aplicaciones de lisado, extracción u homogeneización
Admite 12 microtubos, 6 tubos de 15 ml y 3 tubos de 50 ml
De 500 a 4800 carreras/min. (De 250 rpm a 2400 rpm)
De 1 s a 99 min o continuo
13 lb
10/240/440 V
47/63 Hz
165 mm
330 mm
165 mm
122 mm
CE
Soportes para tubos y gránulos
Soportes para tubos
Sin enchufe
Vertical y horizontal
6 kg