Learn More
Buerkle™ Vasos de precipitados con asa y graduaciones transparentes
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 ml
500 mL
1000 ml
2000 mL
5000 mL
Descripción
- PP (polipropileno)
- Translúcido
- Esterilizable en autoclave
- Graduado para mediciones
Especificaciones
Especificaciones
Color | Translúcido |
Diámetro de base (métrico) | 160 mm |
Diámetro del área superior (métrico) | 210 mm |
Capacidad (métrico) | 5000 mL |
Material | Polypropylene |
Para utilizar con (aplicación) | Suitable for Foodstuff |
Altura (métrico) | 270 mm |
Incluye | Handle |
Cantidad | 6/Pk. |
Tipo | Beaker |