Learn More
Bel-Art™ Kit surtido de accesorios de 28 piezas SP Scienceware™
Compatible con tubos de 3,2 a 12,7 mm (⅛ a ½ pulgadas). El kit surtido de conectores de 28 piezas Bel Art™ SP Scienceware™ se utiliza para las conexiones de laboratorio más habituales.
Marca:  Bel-Art™
Código de producto. 11382214
  • 106.00€ / paquete de 28
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 06-08-2025
Descripción
  • Moldeado con polipropileno esterilizable en autoclave aprobado por la FDA, excepto los accesorios de desconexión rápida, que son de polietileno y no se pueden esterilizar en autoclave ni cuentan con la aprobación de la FDA
  • El kit contiene: 6 conectores de tubos rectos, 7 conectores de tubos escalonados, 5 conectores de tubos en Y, 3 conectores de tubos en forma de T, 5 de desconexión rápida y 2 abrazaderas de tubos de plástico de control de flujo
  • La caja organizadora de plástico tiene espacio para añadir otros accesorios y piezas
Especificaciones
Especificaciones
Autoclavable
Tubos de 4,82 a 12,7 mm (0,19 a 0,5 pulgadas)
Kit de accesorios
Polipropileno
Natural