Learn More
Bel-Art™ Agitador magnético con turbina accionada por aire SP Scienceware™
El agitador compacto de tamaño reducido es óptimo para recipientes de agitación de hasta 1 l
Marca:  Bel-Art™ F37002-0000
61.37 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24075" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10420394
  • 93.75€ / cada uno
La promoción definitiva de equipamiento de laboratorio
Usar código promocional 24075 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Añadir a la cesta
Includes: Los tubos se suministran para conectarse a un suministro de aire.
Descripción
Descripción
  • Utiliza únicamente de 3 a 8 psi (21-55 kPa) para accionar el agitador magnético
  • Excelente para su uso en caso de presencia de vapor de disolvente potencialmente explosivo
  • Se puede utilizar con barras agitadoras magnéticas de hasta 2,5 cm de longitud.
  • Elimina el riesgo de chispa de fuentes eléctricas
  • Fabricados con poliestireno de alto impacto para garantizar una larga vida útil y una limpieza sencilla en caso de derrames
Especificaciones
Especificaciones
De 0 a 2000 rpm
Poliestireno
None
0/1 V
4 in
0,75 in
Air Operated Turbine Magnetic Stirrer
1
1 L
Round
4 x 0,75 in (102 x 19 mm)
102 mm
19 mm