Learn More
Bel-Art™ Guantes para cajas de guantes de tipo fuelle SP Scienceware™
Forma una unidad a prueba de fugas con una estructura con junta tórica integrada en la caja.
Marca: Bel-Art™ H50025-0309
Alertas:
Estos productos contienen látex de caucho natural, un componente que puede provocar reacciones alérgicas a algunos usuarios. Utilícelos únicamente como se indica y según las instrucciones y advertencias del fabricante. Consulte las directivas de su institución relativas al uso de estos productos.
Descripción
- Forma una unidad hermética con una estructura con junta tórica integrada en la caja
- Los fuelles permiten la circulación del aire de refrigeración
- Si el guante y el cubremangas se separan, el segundo permanece fijado a la caja
- Los tamaños de guantes son intercambiables, y puede utilizarse casi cualquier guante estándar de laboratorio, quirúrgico o desechable
- La longitud del cubremangas y el guante extendidos es de aproximadamente 76 cm
- Utilice con los anillos de sujeción H50025-0320 para fijar los guantes en su lugar
Información de órdenes
La funda se ajusta a 20,3 cm (8 pulg) de diámetro exterior.(20 cm) puertos circulares y puertos ovalados de 18 x 25 cm.Longitud extendida con guante, 76 cm.Un par por pack
Especificaciones
Fuelles y guante | |
Caucho natural, neopreno | |
Caja de guantes con puertos circulares de 20,3 cm (8 pulg.) de diámetro exterior, y puertos ovalados de 18 x 25 cm (7 x 10 pulg.) | |
Mediano (9) |