Learn More
Bel-Art™ Pinzas para cubreobjetos de vidrio SP Scienceware™
Puntas conformadas específicamente para elevar fácilmente los cubreobjetos de vidrio. Las pinzas para cubreobjetos de vidrio Bel-Art™ SP Scienceware™ están completamente recubiertas con FEP de Teflon™ marrón y cumplen las normativas de la FDA relativas al contacto directo con alimentos.
76.10€ - 81.25€
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Estilo de punta | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Estilo de punta | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12822031
|
Bel-Art™
H37943-0000 |
114 mm | Ancho recto |
81.25€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 22-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10717165
|
Bel-Art™
H37942-0000 |
102 mm | Doblado |
76.10€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- El revestimiento de PTFE-FEP marrón protege frente a arañazos
- Su estilo de punta ancha y doblada resulta perfecto para levantar los cubreobjetos de vidrio
Specifications
Pinzas |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.