Learn More
Bel-Art™ Cucharas de mango largo respetuosas con el medio ambiente SP Scienceware™
Reduzca el impacto medioambiental con las cucharas para muestras de resina de ácido poliláctico (PLA)
Marca: Bel-Art™ F36944-1000
25.10 EUR hasta el 2025-08-31
Use el código promocional "24124" para aplicar la oferta.
Descripción
La producción de PLA de origen 100 % vegetal contribuye con una menor emisión de gases de efecto invernadero y con un menor uso de energías no renovables que la producción de productos similares derivados del petróleo; las plantas utilizadas son un recurso renovable de forma anual. Entre las opciones de eliminación se incluyen el compostaje industrial para la biodegradabilidad, la incineración, el reciclaje y los vertederos.
- Cucharas con certificación de la FDA; seguras para el contacto con alimentos, medicamentos y cosméticos
- Comparables en resistencia y durabilidad al poliestireno, el polipropileno y otras herramientas de muestreo de resina de plástico
- Mango largo de 7 pulg. (17,8 cm), ayuda a evitar el contacto con el material muestreado cuando llega a frascos, tarros y otras áreas confinadas
- El aro de cada recipiente tiene un borde plano para ayudar en la recogida y medición de pequeñas cantidades con precisión
- Utilice una varilla para cada material muestreado para evitar la contaminación cruzada
- No estériles
Especificaciones
Cuchara de muestreo respetuosa con el medio ambiente | |
Not Autoclavable | |
Largo | |
No estéril | |
Ideal para la adquisición de muestras de botellas, tarros y otras áreas confinadas y para evitar el contacto personal con materiales de muestra, utilizados como una alternativa verde a las herramientas de muestreo a base de petróleo | |
17,8 cm |
Resina PLA | |
Borde plano | |
4,93 mL | |
FDA | |
7 pulg |