Learn More
Bel-Art™ Cacillos económicos SP Scienceware™
Para un cómodo muestreo de depósitos, cubas, arroyos, estanques, lagos
82.50€ - 104.00€
Especificaciones
Material | HDPE |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Capacidad (imperial) | 16 oz. |
Capacidad (métrico) | 500 mL |
Para utilizar con (aplicación) | For sampling from tanks, ponds, lakes |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17170861
|
Bel-Art™
F36785-0016 |
Dip Sampler |
104.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16669343
|
Bel-Art™
F36784-0016 |
Cacillo |
82.50€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Lightweight and portable
- Thread on 500mL (16 oz.) polypropylene cup can be exchanged to reduce cross contamination
- Two pouring spouts on cup allow left or right pouring
- High-density polyethylene plastic handles are strong honeycomb tubes without inserts and are ribbed for sure grip
- Handle end has a hook for hanging storage
Especificaciones
HDPE | |
16 oz. | |
For sampling from tanks, ponds, lakes |
Autoclavable | |
500 mL |