Learn More
Bel-Art™ Guantes con funda económicos para caja de guantes SP Scienceware™
Protección de neopreno unido de una pieza contra la penetración de líquidos o gases
350.00€ - 357.00€
Especificaciones
Color | Negro |
---|---|
Hand | Específico |
Latex Free | No |
Material | Bonded Neoprene |
Tipo de producto | Glove Box Gloves |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11767385
|
Bel-Art™
H50025-0546 |
9 |
357.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 30-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11757385
|
Bel-Art™
H50025-0544 |
10 |
350.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 25-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Guante de una sola pieza con manguito
- Para cajas de guantes con puertos de guantes de 8 pulg
- Requiere anillos de sujeción (19-821-983) para mantener los guantes en su lugar
- Se suministra en parejas
Especificaciones
Negro | |
No | |
Glove Box Gloves |
Específico | |
Bonded Neoprene |