Learn More
Bel Art™ Gradillas para secado de instrumental de vidrio Lab-Aire™ II
Gradillas para secado de material de vidrio y plástico para pared o sobremesa
113.87€ - 482.07€
Especificaciones
Incluye | Pegs |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
Color | Cream, Teal |
Material | Plástico ABS |
Forma | Rectangular |
Código de producto | Marca | Posiciones | Tipo de producto | Altura (imperial) | Fondo (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Posiciones | Tipo de producto | Altura (imperial) | Fondo (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11872801
|
Bel Art™
F18933-0022 |
76 | Gradilla de sobremesa de 2 niveles | 15,4 in | 10 pulg |
350.19€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
15540102
|
Bel Art™
F18933-0015 |
57 | Gradilla de sobremesa, 3 niveles | 22,4 in | 7 pulg |
312.37€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
15530102
|
Bel Art™
F18933-0012 |
38 | Gradilla de sobremesa de 2 niveles | 15,4 in | 7 pulg |
246.20€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
11862801
|
Bel Art™
F18933-0021 |
38 | Gradilla de sobremesa de 1 niveles | 8,4 in | 10 pulg |
228.36€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
11803001
|
Bel Art™
F18933-0011 |
19 | Gradilla de montaje en pared/sobremesa de 1 nivel | 9,4 in | 5 pulg |
113.87€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
11302754
|
Bel Art™
F18933-0013 |
57 | Gradilla de montaje en pared de 3 niveles | 23,4 in | 5 pulg |
240.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
11866331
|
Bel Art™
F18933-0014 |
38 | Gradilla para montaje en pared de 2 niveles | 16,4 in | 5 pulg |
161.57€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 20-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
11882801
|
Bel Art™
F18933-0023 |
114 | Gradilla de sobremesa de 3 niveles | 22,4 in | 10 pulg |
482.07€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
Descripción
Gradillas para secado de material de vidrio y plástico para pared o sobremesa
- Seque y almacene material de laboratorio delicado, incluidos vasos de precipitado, matraces, frascos, tubos de ensayo y cilindros en estas gradillas de secado que ahorran espacio
- Los modelos de sobremesa con un solo lateral quedan planos frente a la pared
- Los modelos de sobremesa con lateral doble tienen el doble de capacidad (hasta 114 clavijas) y un tamaño ligeramente mayor
- Las clavijas en forma de V están disponibles en tres tamaños y longitudes y pueden cambiarse de posición para admitir una gran variedad de instrumental de laboratorio
- Tanto el cuerpo como las clavijas son de plástico ABS resistente que no se corroe y que se limpia con facilidad
- Los modelos de montaje en pared disponen de puntos de montaje que se ajustan a los tableros estándar
- Clavijas disponibles por separado para configurar la gradilla de acuerdo con ciertos requisitos de secado específicos
Especificaciones
Pegs | |
Cream, Teal | |
Rectangular | |
No | |
Lab Glassware | |
14,75 in |
Not Autoclavable | |
Plástico ABS | |
None | |
No estéril | |
37,5 cm |