Learn More
Bel-Art™ Pipeta acuosa SP Scienceware™ Minipet™
Una pipeta de repetición cómoda y que ahorra mano de obra
Marca: Bel-Art™ F37900-1100
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Basta con colocar el tubo de llenado en un recipiente y presionar el émbolo de Teflon™ para administrar, y soltarlo para aspirar
- Resistente a productos químicos y se puede utilizar con casi cualquier disolvente o ácido (con excepción de HF)
- Mango de polipropileno ergonómico para periodos de uso prolongados
- El tubo de llenado se puede alargar para un mayor alcance, lo que aumenta su versatilidad
- Al girar el mando superior se controla la función de autobloqueo para confirmar la reproducibilidad exacta de la dispensación
- Las pipetas Minipet para muestras acuosas son esterilizables en autoclave y se pueden utilizar con un colector tipo Luer Lock para trabajos en placas multipocillo
- Repetibilidad de dispensación del ± 0,5 % (± 1 % para 30 ml)
Especificaciones
±0,5% | |
No | |
Blanco | |
Microplaca | |
Polipropileno | |
1 | |
No estéril | |
10 ml | |
0.2mL |
Luer Lock Tips | |
Autoclavable | |
Reusable | |
2-Ring Handle | |
Minipet | |
No | |
Pipeta acuosa | |
Válvula de retención de 3 vías, émbolo con revestimiento de Teflon, mango de PP ergonómico, juntas Buna-N, resorte de acero inoxidable, ajuste Luer Lock, válvula de retención cromada, cánula tipo Luer Lock, 45,7 L × 3,2 mm de DI Tubo de llenado de silicona y lastre de Teflon |