Learn More
Bel Art™ Gradillas para tubos para microcentrífuga SP Scienceware™ No-Wire™
Los lados abiertos optimizan el uso en baños de agua o hielo triturado
37.85€ - 81.80€
Especificaciones
Tipo de producto | Gradilla para tubos para microcentrífuga |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Color | White |
Material | Polipropileno |
Forma | Rectangular |
Código de producto | Marca | Posiciones | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Posiciones | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16484809
|
Bel Art™
F18838-0005 |
63 | Tubos (0,5 ml) | N/A | |||||
30306875
|
Bel Art™
F18838-0015 |
42 | Tubos (1,5 ml) |
81.80€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Las gradillas de polipropileno moldeadas se sumergen en el baño de agua y no se inclinan
- Su tamaño compacto y opción apilable ahorran un valioso espacio
- Esterilizables en autoclave a 121°C (250°F)
- Las gradillas se envían en embalajes planos y fáciles de montar
Información de órdenes
Disponibles en dos tamaños para adaptarse a los tamaños de tubo más populares. Dimensiones (L x An x Al): 5 x 4 x 1.7 pulg (13 x 11 x 4.3 cm)
Especificaciones
Gradilla para tubos para microcentrífuga | |
White | |
Rectangular | |
Yes, When Empty | |
8/caja | |
12,8 cm | |
10,5 cm | |
4,3 cm |
Esterilizable en autoclave | |
Polipropileno | |
3 niveles | |
No estéril | |
5,08 × 4,15 × 1,7 pulg (12,8 × 10,5 × 4,3cm) | |
5,08 in | |
4,15 in | |
1,7 in |