Learn More
Bel-Art™ Almohadillas de autoclave desodorantes SP Scienceware™ OdoClave™
Neutralice los olores del autoclave con una fragancia agradable
Especificaciones
Tipo de producto Autoclave Capsule
Color-coded No
Formulario Líquido
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
Neutralice los olores del autoclave con una fragancia agradable
  • El desodorante de liberación de calor funciona automáticamente a temperaturas de autoclave
  • Abra la bolsa y colóquela en la bolsa antes de la esterilización en autoclave
  • Vida útil de tres años o más si se almacena en un recipiente sellado
  • 32 mm (1.75 pulg) cuadrados
  • Las almohadillas de triple resistencia liberan tres veces el desodorante de las almohadillas estándar al tiempo que ofrecen un precio menor que dos almohadillas estándar
Información de órdenes
Opción de selección entre modelo de resistencia estándar de 1.25 pulg (32 mm) cuadrados o de resistencia superior de 2.25 pulg (5.7 cm) cuadrados.
Especificaciones
Especificaciones
Autoclave Capsule
Líquido
Esterilizable en autoclave
Autoclave
No
No estéril
Pad
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .