Learn More
Bel Art™ Gradillas para tubos de ensayo de tamaño medio SP Scienceware™ Poxygrid™
Para su uso en baños de agua, campanas de flujo laminar, campanas extractoras o cualquier lugar donde el espacio sea limitado
35.20€ - 48.65€
Especificaciones
Tipo de producto | Rack para tubos de ensayo |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Forma | Rectángulo |
Estantes | 3 niveles |
Apilables | Yes, When Empty |
Código de producto | Marca | Color | Posiciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Posiciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12386969
|
Bel Art™
F18788-1601 |
Azul | 24 |
43.42€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15590042
|
Bel Art™
F18788-1600 |
Verde | 24 |
47.85€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15510052
|
Bel Art™
F18788-2000 |
Verde | 20 |
45.85€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12376969
|
Bel Art™
F18788-1301 |
Azul | 36 |
43.95€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12396969
|
Bel Art™
F18788-2001 |
Azul | 20 |
39.80€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15580042
|
Bel Art™
F18788-1300 |
Verde | 36 | N/A | |||||
15500052
|
Bel Art™
F18788-1603 |
Naranja | 24 |
40.73€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15520052
|
Bel Art™
F18788-2003 |
Naranja | 20 |
48.65€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Revestimiento de epoxi para ofrecer resistencia a productos químicos y a la corrosión
- Orificios cuadrados en la rejilla
- Tres plataformas con fondo de rejilla ranurado
- Disponibles para alojar tubos de 10-13, 15-16 o 18-20 mm de diámetro
- Esterilizable en autoclave
- No se ven afectados por disolventes orgánicos, sales, ácidos débiles y álcalis débiles
- Resistentes a un intervalo de temperatura de - 223°C (- 369°F) a 121°C (250°F)
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo | |
Rectángulo | |
Yes, When Empty |
Esterilizable en autoclave | |
3 niveles | |
No estéril |