Learn More
Bel-Art™ Borosilicate Glass Round Spinbar™ Magnetic Stir Bars
Useful for high temperature applications up to 274°C (525°F)
24.65€ - 35.27€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
---|---|
Certificaciones/conformidad | USP Tipo I, ISO 9001:2008 |
Color | Clear |
Cantidad | 1 |
Forma | Sphere |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Longitud (imperial) | Diámetro (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Longitud (imperial) | Diámetro (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15273348
|
Bel-Art™
04769-51 |
22.2 mm | 6.3 mm | 0,87 in | 0.25 in. | N/A | |||
16647245
|
Bel-Art™
F371010112 |
38mm | 9,5mm | 1,5 in | 0,37 in |
24.65€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 22-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
Descripción
Útiles para aplicaciones de alta temperatura hasta 274 °C
- Completely smooth surface offers zero absorption
- Easy to clean
- Meet US Pharmacopoeia specifications for Type I borosilicate glass
- Manufactured in a registered ISO 9001:2008 facility
- Autoclave safe
Especificaciones
Autoclavable | |
Clear | |
Sphere |
USP Tipo I, ISO 9001:2008 | |
1 |