Learn More
Bel-Art™ Espátula para reactivo de acero inoxidable SP Scienceware™
Herramienta de diseño ergonómico y duradero, basada en geometría confirmada
Marca:  Bel-Art™ F36713-0000
28.69 EUR hasta el 2025-08-31
Use el código promocional "24124" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10742761
  • 30.20€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 30-09-2025
Descripción
Desprenda reactivos resistentes, cuajados o cristalizados en el interior de un frasco o recipiente con un diámetro de cuello mínimo de 24 mm.
  • Su forma facilita la recogida, presentación, excavación y medición de todos los medios en polvo, escurridos, cristalinos o granulares
Especificaciones
Especificaciones
Lastre para reactivo
Not Autoclavable
Frascos de 2,4 cm de diámetro
22,9 cm
Acero inoxidable
Extracción, palpado, excavación y medición de medios en polvo, escurridos, cristalinos o granulares desde el interior de un frasco o recipiente con un diámetro de cuello mínimo de24 mm
9 pulg