Learn More
Bel-Art™ Cucharas para muestras económicas SP Scienceware™ Sterileware™
Poliestireno de alto impacto moldeado para una mayor resistencia y rigidez. Las cucharas para muestras económicas SP Scienceware™ Sterileware™ son ideales para la recuperación de muestras de volumen pequeño y específico de polvos o líquidos.
Marca: Bel-Art™ F36740-0510
Descripción
- Moldeado de poliestireno blanco de alto impacto duradero para mayor durabilidad y rigidez al tomar muestras de polvos envasados
- La forma de fondo plano permite el uso como una embarcación de pesaje
- Para un solo uso
Información de órdenes
100 cucharas estériles envasadas individualmente o 12 cucharas no estériles por paquete
Especificaciones
Cuchara para muestras | |
Not Autoclavable | |
Plano | |
Sí | |
Blanco | |
Diseñado para la recuperación de pequeñas muestras de volumen específico de polvos o líquidos; también proporciona la durabilidad y la rigidez necesarias para el muestreo de polvos envasados |
Poliestireno | |
Certificado de procesamiento para la esterilización | |
20 ml | |
Estéril | |
FDA | |
10/Pk. |