Learn More
Bel-Art™ Conectores en T SP Scienceware™
Los conectores incluyen brazos dentados que proporcionan un contacto adicional entre la conexión y el tubo para obtener una potencia de agarre adicional
Marca: Bel-Art™ F19606-0000
45.91 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Garantiza una conexión sólida y segura entre las longitudes de los tubos con el mismo diámetro interno (DI)
- Polipropileno resistente a productos químicos para su uso con una amplia gama de líquidos o gases
- Con certificación de la FDA para el contacto directo con alimentos, medicamentos y cosméticos
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
FDA | |
Polipropileno | |
T | |
Conector de tubos en T |
Esterilizables en autoclave | |
9,5mm | |
Natural |