Learn More
Bel-Art™ Pipeta de transferencia de ocho canales Transpette™
Para lavar placas, dispensar y aspirar sobrenadante de placas de micropocillos
67.00€ - 388.10€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para lavar placas, dispensar y aspirar sobrenadante de placas de micropocillos
Color Natural
Volumen (métrico) 600 μl
Longitud (métrico) 180 mm
Tipo Pipeta de transferencia
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Esterilidad Material Tipo de empaquetado Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Esterilidad Material Tipo de empaquetado Precio Cantidad y disponibilidad  
10075210
Ver documentos Detalles de la promoción
Bel-Art™
F37873-0001
Estéril Polietileno En envase individual
388.10€
paquete de 100
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 17-11-2025
Añadir a la cesta
11844160
Ver documentos
Bel-Art™
F37873-0000
No estéril Polipropileno A granel Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Para lavar placas, dispensar y aspirar sobrenadante de placas de micropocillos
  • 8 canales con capacidad de 600 μl por canal
  • Fabricado con plástico translúcido
  • Deseche después de usos radiactivos “en caliente” para evitar la contaminación por radiación de costosos dispositivos de manipulación de líquidos.
  • No esterilizable en autoclave
  • Disponible estéril y no estéril
Especificaciones
Especificaciones
Para lavar placas, dispensar y aspirar sobrenadante de placas de micropocillos
600 μl
Pipeta de transferencia
Natural
180 mm