Learn More
Bel-Art™ Láminas de plomo SP Scienceware™ con revestimiento de vinilo Vikem™
Para estabilizar equipos de laboratorio en baños de agua o cualquier aplicación en la que se necesite peso adicional
Marca: Bel-Art™ F18321-0212
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Puede doblarse en cilindros, en curvas en S, en curvas en U o torcerse
- El revestimiento de vinilo acolchado y antideslizante garantiza el uso de instrumental de laboratorio sin arañazos
- 2,2 mm de grosor
- Dimensiones: 5,1 x 30,5cm (2 x 12 pulg)
Especificaciones
Plomo | |
Lámina de plomo | |
0,22cm |
Para estabilizar equipos de laboratorio en baños de agua o cualquier aplicación en la que se necesite peso adicional | |
0,08 in |