Learn More
Contec™ Toallitas Bemcot™ M-3 y S2
Limpia equipos eléctricos sensibles en entornos de salas limpias. Las toallitas Contec™ Bemcot™ M-3 y S2 son extremadamente absorbentes, suaves y con poca pelusa La superficie con aberturas favorece la eliminación de partículas.
785.00€
Especificaciones
Longitud (imperial) | 10 in |
---|---|
Longitud (métrico) | 25,4 cm |
Anchura (métrico) | 25,4 cm |
Material | Rayón |
Certificaciones/conformidad | ISO Clase 6 y 8 |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15380388
![]() |
Contec™
M-3 |
Toallitas M3 |
785.00€
paquete de 3000 |
Fecha estimada de envoi: 22-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Para aplicaciones de ISO Clase 6 a 8 (Clase 1000 a 100 000)
- Toallitas desechables extremadamente absorbentes, suaves y con poca pelusa
- Resistente al calor para limpiar equipos de proceso de alta temperatura y hornos de difusión
- Diseñado para industrias de discos compactos y cintas magnéticas
- Se entrega doblado en tres partes para favorecer el protocolo de limpieza adecuado
- Diseñado para su uso en equipos eléctricos sensibles en entornos de salas limpias
- Fabricado con un filamento de rayón 100 % patentado que absorbe 13 veces su peso en líquido
- La superficie perforada favorece la eliminación de partículas
Información de órdenes
Dos tamaños disponibles, en un estilo de cuarto de pliegue para promover un protocolo de limpieza adecuado.
Especificaciones
10 in | |
25,4 cm | |
ISO Clase 6 y 8 | |
Diseñado para su uso en equipos eléctricos sensibles y en industrias de discos compactos y cintas magnéticas |
25,4 cm | |
Rayón | |
24,9 x 24,9 cm (10 x 10 in) |