Learn More
Astell Scientific™ Autoclaves de sobremesa
Autoclaves totalmente independientes con calentadores en cámara de serie, que no requieren de tuberías y tienen una sola fuente de alimentación monofásica.
Especificaciones
Amperaje | 13 A |
---|---|
Diámetro de la cámara (métrico) | 346 mm |
Altura exterior (métrico) | 600 mm |
Modelo | AMB |
Tipo de producto | Autoclave de sobremesa |
Descripción
- Classic version requires manual water-fill and during the cycle condensate leaves the vessel via a silicone tube that can be connected to a heat-resistant bottle
- Media holdwarm and delayed start facility
- A 5.7 in. colour touchscreen with integrated USB data port
- Electropolished stainless steel chamber
- Simple pre-post vacuum option available
- Adjustable time and temperature
Especificaciones
13 A | |
600 mm | |
Autoclave de sobremesa | |
230 V |
346 mm | |
AMB | |
50/60 Hz | |
520 mm |