Learn More
BEND3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | BEND3 |
---|---|
Concentración | 0.3 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16842195
|
Proteintech
23101-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16832195
|
Proteintech
23101-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Product No. 23101-1-AP specifically recognizes 85 and 94 kDa isoforms.
Transcriptional repressor which associates with the NoRC (nucleolar remodeling complex) complex and plays a key role in repressing rDNA transcription. The sumoylated form modulates the stability of the NoRC complex component BAZ2A/TIP5 by controlling its USP21-mediated deubiquitination. Binds to unmethylated major satellite DNA and is involved in the recruitment of the Polycomb repressive complex 2 (PRC2) to major satellites ().Especificaciones
BEND3 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q5T5X7 | |
57673 | |
BEND3 Fusion Protein Ag19137 | |
Primary | |
-20°C | |
BEND3 |
0.3 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
BEN domain containing 3, BEND3, KIAA1553, RP11 59I9.2 | |
BEND3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |