Learn More
Lenz Laborglasintrumente Se dobla 75°
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca: Lenz Laborglasintrumente 05020003
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Con dos conos NS
- Doblado (ángulo:75°)
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Dos conos NS | |
Vidrio Duran | |
NS 24/29 |