Learn More
Cloruro de bencetonio 0.004 M según la Farmacopea Europea (EP), Reagecon
Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Descripción
- Norma de referencia de la Farmacopea europea (EP), material de referencia de la Farmacopea europea (EP)
- Preciso, estable, reproducible y completamente factorizado.
- Las titulaciones realizadas con este producto muestran una estequiometría definida, son cuantitativas, establecen un equilibrio que es definitivo y rápido y proporcionan resultados inequívocos.
- La estabilidad está probada (abierta o sin abrir) para la vida útil de este producto.
- Certificado con una especificación del ± 0,2%.
- El producto es un reactivo de concentración conocida, que se dispensa desde una bureta u otro aparato de dispensación a una muestra (analito), hasta que se considera que la reacción entre los dos líquidos está completa.
- Se puede utilizar para valoraciones manuales, o valoraciones automáticas, para determinar los puntos finales por detección como se detalla en varias monografías de la EP.
Especificaciones
Especificaciones
Descripción | Accuracy ± 0.2% |
Envase | Frasco de HDPE GL45 |
Forma física | Líquido |
Técnica | Monografías de valoración y de la EP |
Cantidad | 1 L |