Learn More
Bencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 134-81-6 | C14H10O2 | 210.23 g/mol
27.25€ - 267.00€
CAS 134-81-6
Formula molecolare C14H10O2
Molecular Weight (g/mol) 210.23
Numero MDL MFCD00003080
InChI Key WURBFLDFSFBTLW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzil, diphenylethanedione, dibenzoyl, diphenylglyoxal, bibenzoyl, ethanedione, diphenyl, 1,2-diphenylethanedione, diphenylethane-1,2-dione, glyoxal, diphenyl, diphenyldiketon
PubChem CID 8651
ChEBI CHEBI:51507
IUPAC Name 1,2-difeniletano-1,2-diona
SMILES O=C(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Quantità Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantità Precio Cantidad y disponibilidad  
11464284
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12579.22
100 g
27.25€
100 g
11474284
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12579.36
500 g
71.65€
500 g
11484284
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12579.0E
2500 g
267.00€
2500 g
Descripción
Descripción
Benzil is used as a pharmaceutical intermediate and uv curing resin photosensitizer. In polymer chemistry, it is used as a photoinitiator. Further, it serves as a potent inhibitor of human carboxylesterases. It is used in the preparation of diketimines by reacting with amines. It is also involved in the famous benil-benzilic acid rearrangement. In addition this, it reacts with 1,3-diphenylacetone to get tetraphenylcyclopentadienone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bencilo se utiliza como un fotosensibilizador de resina de curado por UV y como intermediario farmacéutico. En química polimérica, se utiliza como fotoiniciador. Además, sirve como potente inhibidor de las carboxilesterasas humanas. Se utiliza en la preparación de las dicetiminas al reaccionar con aminas. También participa en el famoso reordenamiento del ácido benil-bencílico. Además, reacciona con 1,3-difenilacetona para obtener tetrafenilciclopentadienona.
Solubilidad
Soluble en etanol y éter etílico. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
134-81-6
210.23
WURBFLDFSFBTLW-UHFFFAOYSA-N
8651
1,2-difeniletano-1,2-diona
C14H10O2
MFCD00003080
benzil, diphenylethanedione, dibenzoyl, diphenylglyoxal, bibenzoyl, ethanedione, diphenyl, 1,2-diphenylethanedione, diphenylethane-1,2-dione, glyoxal, diphenyl, diphenyldiketon
CHEBI:51507
O=C(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Benzil
94°C to 96°C
346°C to 348°C
MFCD00003080
14,1078
Soluble in ethanol and ethyl ether. Insoluble in water.
O=C(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
210.23
CHEBI:51507
98%
134-81-6
1.521
C14H10O2
608047
benzil, diphenylethanedione, dibenzoyl, diphenylglyoxal, bibenzoyl, ethanedione, diphenyl, 1,2-diphenylethanedione, diphenylethane-1,2-dione, glyoxal, diphenyl, diphenyldiketon
WURBFLDFSFBTLW-UHFFFAOYSA-N
1,2-difeniletano-1,2-diona
8651
210.23
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 205-157-0
missing translation for 'rtecsNumber' : DD1925000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
Nombre del producto
  • Benzil
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: diphenylethanedione